Kluczowe dokumenty
CIAH99BC9F57
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Chloro-5-iodo-2-methylbenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.49
Iupac Name
3-chloro-5-iodo-2-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClIO2/c1-4-6(8(11)12)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
OPQJPHAKHSUPCS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1702698-94-9.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)