Merck
CIAH99BC9EF3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 4-(2-chloropyrimidin-4-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.78
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H20ClN3O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-5-10(6-9-18)11-4-7-16-12(15)17-11/h4,7,10H,5-6,8-9H2,1-3H3
Klucz InChI
QLZAPBRELYGZIY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1001754-82-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0171754.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)