Merck
CIAH99A6DDC5
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-formyl-imidaZo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.19
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-formylimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)7-2-3-9-11-4-8(6-13)12(9)5-7/h2-6H,1H3
Klucz InChI
XOISSYVAJVWIDN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1126636-89-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0252935.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)