Kluczowe dokumenty
CIAH998D86E9
ChemScene LLC (Preferred Partner)
6-Fluoro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
6-fluoro-2-methyl-1-indanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c1-6-4-7-2-3-8(11)5-9(7)10(6)12;/h2-3,5-6,10H,4,12H2,1H3;1H
Klucz InChI
MCWIMLJKRNMZRG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0644467.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)