Kluczowe dokumenty
CIAH998D8175
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(5-Fluoropyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(5-fluoropyridin-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9FN2.2ClH/c1-5(9)7-3-2-6(8)4-10-7;;/h2-5H,9H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
HYHHMRDWSZCHPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0120758.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)