Merck
CIAH998D7D8D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.66
Numer MDL:
Iupac Name
3-amino-3-(2-fluorophenyl)-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FNO.ClH/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-12;/h1-4,9,12H,5-6,11H2;1H
Klucz InChI
PKUAQPDWVHLZMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at room temperature, keep dry and cool
Salt Data
Hydrochloride
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1379915-20-4.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)