Merck
CIAH996D3518
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2-Cyclohexylethyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.03
Numer MDL:
bp
284.1+-23.0 C at 760 mmHg
mp
N/A
Iupac Name
2-cyclohexylethylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H17BO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8,10-11H,1-7H2
Klucz InChI
UTDUYVCUESABMU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/105869-43-0.html
Boiling point
284.1+-23.0 C at 760 mmHg
Melting Point
N/A
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0175306.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)