Merck
CIAH9917A482
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Chloro-2-ethynylpyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.57
Numer MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-ethynylpyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClN/c1-2-7-5-6(8)3-4-9-7/h1,3-5H
Klucz InChI
XMDWKQRXYIYQHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1010115-57-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0609738.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)