Merck
CIAH9917A423
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-(4-Bromo-3-methylphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.11
Numer MDL:
Iupac Name
1-(4-bromo-3-methylphenyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10BrN/c1-8-6-9(2-3-10(8)12)11(7-13)4-5-11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Klucz InChI
XAIQSXRKYAMDRT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1314760-71-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0211081.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)