Merck
CIAH991795EF
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.97
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H8Br2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3
Klucz InChI
RLKDCOVOJVJVFI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, stored under nitrogen
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/55771-81-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0610323.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)