Merck
CIAH98DE3858
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-8-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.21
Numer MDL:
bp
145 C at 760 mmHg
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c10-8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1,3,5,11H,2,4,6,10H2
Klucz InChI
LILSBXJJIIFDGR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, protect from light
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Viscous Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/54012-92-9.html
Boiling point
145 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0314714.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)