Kluczowe dokumenty
CIAH98D1F186
ChemScene LLC (Preferred Partner)
O-(2-(trifluoromethyl)benzyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
mp
135-140 C
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3NO.ClH/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-13-12;/h1-4H,5,12H2;1H
Klucz InChI
SWWNCDJXXYTTSY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0449587.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)