Merck
CIAH98D1EAD5
ChemScene LLC (Preferred Partner)
n-(3-Bromobenzyl)cyclopropanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.12
Numer MDL:
bp
292.2+-15.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
N-(3-bromobenzyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C10H12BrN/c11-9-3-1-2-8(6-9)7-12-10-4-5-10/h1-3,6,10,12H,4-5,7H2
Klucz InChI
DQACTPWGWIMYOY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/892570-95-5.html
Boiling point
292.2+-15.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0269066.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)