Merck
CIAH9885014B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.23
Numer MDL:
Iupac Name
tetrahydro-2H-pyran-4-carbothioamide
Inchi Code
1S/C6H11NOS/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5H,1-4H2,(H2,7,9)
Klucz InChI
ZUONFEFOQCUTDW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/88571-77-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0460943.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)