Merck
CIAH987F52C3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl 3-hydroxy-4-phenylpiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.36
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-4-phenyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H23NO3/c1-16(2,3)20-15(19)17-10-9-13(14(18)11-17)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13-14,18H,9-11H2,1-3H3
Klucz InChI
HWNKSGVMOCONJS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1000931-04-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W001277.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)