Merck
CIAH987F4396
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.59
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2/c9-7-5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)10-11-7/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
RQKVYMZENPQZMX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1031417-73-8.html
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0376439.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)