Merck
CIAH987F40DE
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2,4,4-Trimethyl-3-oxopentanenitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.2
Numer MDL:
Iupac Name
2,4,4-trimethyl-3-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-6(5-9)7(10)8(2,3)4/h6H,1-4H3
Klucz InChI
YZYCNKBQLMRDMT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, protect from light, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/29509-04-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0259387.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)