Merck
CIAH987F3F9A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 4h,5h,6h,7h-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer MDL:
bp
343.7+-30.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-14-10(13)9-7-8-5-3-4-6-12(8)11-9/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
RLYRMESNENRMHE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/307307-84-2.html
Boiling point
343.7+-30.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0215400.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)