Merck
CIAH987F34F3
ChemScene LLC (Preferred Partner)
8-Iodo-1-naphthoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.08
Numer MDL:
bp
442.3+-18.0 C at 760 mmHg
mp
164.5 C
Iupac Name
8-iodo-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7IO2/c12-9-6-2-4-7-3-1-5-8(10(7)9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Klucz InChI
UEDVMWGDQHAVSS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/13577-19-0.html
Boiling point
442.3+-18.0 C at 760 mmHg
Melting Point
164.5 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0159360.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)