Merck
CIAH987F2D57
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(4-(3-Methoxypropyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.04
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(4-(3-methoxypropyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BO3/c1-14-8-2-3-9-4-6-10(7-5-9)11(12)13/h4-7,12-13H,2-3,8H2,1H3
Klucz InChI
FXRVCBBLRHWKMM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/173854-37-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0149430.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)