Merck
CIAH987F256D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Bromo-6-methyl-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.06
Numer MDL:
bp
199.9+-29.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
5-bromo-6-methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-4-2-6-7(3-5(4)9)11-8(12)10-6/h2-3H,1H3,(H2,10,11,12)
Klucz InChI
PEHLMUAEDAWZRZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/634602-92-9.html
Boiling point
199.9+-29.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0119898.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)