Merck
CIAH987F1FBA
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Phenylhydantoin
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
182 C
Iupac Name
5-phenyl-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c12-8-7(10-9(13)11-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,12H,(H2,10,11,13)
Klucz InChI
ADOMAKAQJWEGKL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/89-24-7.html
Melting Point
182 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0099333.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)