Merck
CIAH987F1EEB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
305.4+-15.0 C at 760 mmHg
mp
104-105 C
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c10-8-6-11-12(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,10H2
Klucz InChI
ZISOEBMQOZOEOG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1128-53-6.html
Boiling point
305.4+-15.0 C at 760 mmHg
Melting Point
104-105 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0096241.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)