Merck
CIAH987F16DB
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 2-oxoindoline-5-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.21
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 2-oxo-5-indolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-2-15-11(14)7-3-4-9-8(5-7)6-10(13)12-9/h3-6,12-13H,2H2,1H3
Klucz InChI
FQZMHJJCJINOHK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/61394-49-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0054066.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)