Merck
CIAH987F089C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1H-Imidazo[4,5-c]pyridin-4-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
648.6C at 760 mmHg
mp
320 C
Iupac Name
3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-ol
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c10-6-5-4(1-2-7-6)8-3-9-5/h1-3H,(H,7,10)(H,8,9)
Klucz InChI
ITFPSSOGLQUVLD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/3243-24-1.html
Boiling point
648.6C at 760 mmHg
Melting Point
320 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0005529.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)