Merck
CIAH987F082A
ChemScene LLC (Preferred Partner)
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.66
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7-5-8(11-6-7)1-3-9-4-2-8;/h9H,1-6H2;1H
Klucz InChI
FNDQRJDGTZYKAB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, sealed storage, away from moisture
Salt Data
Hydrochloride
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/133382-42-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0000750.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)