Merck
CIAH987EFCC0
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.15
Numer MDL:
bp
267.8C at 760 mmHg
mp
62-66C
Iupac Name
4-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H6F3NO/c1-14-7-3-2-6(5-13)8(4-7)9(10,11)12/h2-4H,1H3
Klucz InChI
FNPSTMJRNVUTJV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/875664-48-5.html
Flash Point
115.8C
Boiling point
267.8C at 760 mmHg
Melting Point
62-66C
Piktogramy
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W015561.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)