Merck
CIAH987EF025
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Phenylmethanesulfonamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
bp
343.1C at 760 mmHg
mp
103-105C
Iupac Name
phenylmethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
ABOYDMHGKWRPFD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/4563-33-1.html
Boiling point
343.1C at 760 mmHg
Melting Point
103-105C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W005788.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)