Merck
CIAH987EDC9F
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-(3-Oxocyclohexyl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(3-oxocyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h6H,1-5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
RYTWPAUCABOYJP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/39762-51-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0252237.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)