Merck
CIAH987EDBF2
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-5-methylbenzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-amino-5-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-2-7(5-9)4-8(10)3-6/h2-4H,10H2,1H3
Klucz InChI
UNPIGVYJSNRGBR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/186551-97-3.html
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0198299.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)