Kluczowe dokumenty
CIAH987EDA0C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Dichlorodihexylsilane
About This Item
Iupac Name
dichloro(dihexyl)silane
Inchi Code
1S/C12H26Cl2Si/c1-3-5-7-9-11-15(13,14)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Klucz InChI
NRAYZPGATNMOSB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)