Merck
CIAH987ED150
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Propylbenzene-1,3-diol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
Numer MDL:
bp
280 C at 760 mmHg
mp
101-103 C
Iupac Name
2-propyl-1,3-benzenediol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-2-4-7-8(10)5-3-6-9(7)11/h3,5-6,10-11H,2,4H2,1H3
Klucz InChI
XDCMHOFEBFTMNL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/13331-19-6.html
Boiling point
280 C at 760 mmHg
Melting Point
101-103 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0128889.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)