Merck
CIAH987ECD12
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Oxazole-2-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.07
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1,3-oxazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C4H2N2O/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H
Klucz InChI
UUAXDPHPSHEGQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/68776-60-3.html
Piktogramy
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0103521.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)