Merck
CIAH987EC3B1
ChemScene LLC (Preferred Partner)
(2,2'-Bipyridine)bis[2-(2,4-difluorophenyl)pyridine]iridium(III) hexafluorophosphate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
877.75
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Inchi Code
1S/2C11H6F2N.C10H8N2.F6P.Ir/c2*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;1-7(2,3,4,5)6;/h2*1-4,6-7H;1-8H;;/q;;;-1;+1
Klucz InChI
MAJXLEUFVRJYNP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
4C, protect from light, stored under nitrogen
Salt Data
Phosphate
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/864163-80-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0087750.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)