Kluczowe dokumenty
CIAH987EB8B6
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
About This Item
bp
470.9C at 760 mmHg
Iupac Name
3-bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c10-7-4-11-8-3-5(9(12)13)1-2-6(7)8/h1-4,11H,(H,12,13)
Klucz InChI
XZNVEIYDUGPMCS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0044446.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)