Merck
CH6458424123
Chem Impex International, Inc.
4-Methyltrityl-aminooxyacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.41
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
mp
160-167 C
Iupac Name
2-(diphenyl(p-tolyl)methylaminooxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C22H21NO3/c1-17-12-14-20(15-13-17)22(23-26-16-21(24)25,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19/h2-15,23H,16H2,1H3,(H,24,25)
Klucz InChI
GDEFZEWNSNQNAH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at = -15 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White crystalline powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-methyltrityl-aminooxyacetic-acid/20238?cid=1
Melting Point
160-167 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-methyltrityl-aminooxyacetic-acid/20238?cid=1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)