Merck
CH6371388154
Chem Impex International, Inc.
3,5-Dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.2
Numer MDL:
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O2/c1-7-3-4-10-9(5-7)8(2)11(6-12)13-10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
TYIPIMZOCMOZOM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Light yellow crystalline solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-5-dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde/17073?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-5-dimethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde/17073?cid=0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)