Merck
CH6371380731
Chem Impex International, Inc.
Fmoc-n-butyl-hydroxylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.38
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl butyl(hydroxy)carbamate
Inchi Code
1S/C19H21NO3/c1-2-3-12-20(22)19(21)23-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18,22H,2-3,12-13H2,1H3
Klucz InChI
GRQGMIBVZPWPMU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Store at 0-8C
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/fmoc-n-butyl-hydroxylamine/5846?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/fmoc-n-butyl-hydroxylamine/5846?cid=0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)