Merck
CV2H2F624599
ChemDiv, Inc
(7-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.63
Numer MDL:
Iupac Name
(7-chloro-3-oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8ClNO4/c11-6-1-2-7-8(3-6)16-5-9(13)12(7)4-10(14)15/h1-3H,4-5H2,(H,14,15)
Klucz InChI
MLAAEUSPMBUSEJ-UHFFFAOYSA-N
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemdiv.com/catalog/building-blocks/compound-BB01-3700/
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)