Merck
C12H95E925B4
Chemcia Scientific, LLC
4-Amino-5-methoxy-2-methyl-benzoic acid methyl ester
About This Item
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
methyl 4-amino-5-methoxy-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6-4-8(11)9(13-2)5-7(6)10(12)14-3/h4-5H,11H2,1-3H3
Klucz InChI
HACFSCLSBOOFTM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=15674
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=15674
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)