Merck
C12H94457AB3
Chemcia Scientific, LLC
(4-Nitro-3-trifluoromethyl-phenyl)-methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.14
Numer MDL:
Iupac Name
[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12(14)15/h1-3,13H,4H2
Klucz InChI
YTSGMLAGABTMQP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7768
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7768
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)