Merck
C12H774CD800
Chemcia Scientific, LLC
8-Chloro-6-trifluoromethyl-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.59
Numer MDL:
Iupac Name
8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2O2/c10-5-1-4(9(11,12)13)3-15-6(8(16)17)2-14-7(5)15/h1-3H,(H,16,17)
Klucz InChI
XAXCHISMSFVBBE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9468
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9468
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)