Merck
C12H316CE98A
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-3-iodo-imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.93
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-bromo-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrIN2/c8-5-2-1-3-7-10-4-6(9)11(5)7/h1-4H
Klucz InChI
HFOYQYSQYCGGBV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2445
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2445
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)