Merck
C12H316CE763
Chemcia Scientific, LLC
5-Amino-3-iodo-1H-pyridin-2-one hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.47
Numer MDL:
Iupac Name
5-amino-3-iodopyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5IN2O.ClH/c6-4-1-3(7)2-8-5(4)9;/h1-2H,7H2,(H,8,9);1H
Klucz InChI
RLQPWQIUDDDMFJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2258
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2258
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)