Merck
C12H316CE472
Chemcia Scientific, LLC
1,4,5,6-Tetrahydro-cyclopentapyrazol-3-ylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.16
Numer MDL:
Iupac Name
1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c7-6-4-2-1-3-5(4)8-9-6/h1-3H2,(H3,7,8,9)
Klucz InChI
OLPAMBOLEVAJJD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Off-White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1202
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1202
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)