Merck
CH4H5F6D88C1
ChemBridge Corporation
[2-(1H-benzimidazol-1-yl)ethyl]methylamine dihydrochloride hydrate
About This Item
Masa cząsteczkowa:
266.17
Numer MDL:
Iupac Name
2-(1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N-methylethan-1-amine dihydrochloride hydrate
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH.H2O/c1-11-6-7-13-8-12-9-4-2-3-5-10(9)13;;;/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3;2*1H;1H2
Klucz InChI
LAWRUTSEBLRDLJ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl H2O
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040408
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040408_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)