Merck
CH4979588632
ChemBridge Corporation
2-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.16
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16N2O.2ClH/c1-11-7-9(6-8(11)12)2-4-10-5-3-9;;/h10H,2-7H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
FSBHJNYMJUVYSI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4070096
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4070096_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)