Merck
CH4454669633
ChemBridge Corporation
tert-butyl rac-(3S,4R)-3-amino-4-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate hydrochloride
About This Item
Masa cząsteczkowa:
238.71
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)11-4-6(10)7(12)5-11;/h6-7,12H,4-5,10H2,1-3H3;1H/t6-,7+;/m0./s1
Klucz InChI
RTJTVYMOCPYEAG-UOERWJHTSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4072089
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4072089_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)