Merck
CH4424852023
ChemBridge Corporation
5-chloro-2-[3-(1H-imidazol-1-yl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.17
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-[3-(1H-imidazol-1-yl)propoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13ClN2O2.ClH/c14-12-2-3-13(11(8-12)9-17)18-7-1-5-16-6-4-15-10-16;/h2-4,6,8-10H,1,5,7H2;1H
Klucz InChI
PVXZDIBGKURKHM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9010054
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9010054_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)