Merck
CH4424851715
ChemBridge Corporation
[2-(1H-indol-3-yl)ethyl](4-nitrobenzyl)amine hydrobromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.25
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
N-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-(4-nitrobenzyl)amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C17H17N3O2.BrH/c21-20(22)15-7-5-13(6-8-15)11-18-10-9-14-12-19-17-4-2-1-3-16(14)17;/h1-8,12,18-19H,9-11H2;1H
Klucz InChI
WVESXAUHTWWORV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5570656
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5570656_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)